Läs mer
Cholesteryl palmitate, MedChemExpress
Produktkod. 16459346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459346 100 mg
1 options
Produktkod. 16459346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010708
MedChemExpress Cholesteryl palmitate is a useful prognostic biomarker for chronic interstitial pneumonia (CIP).
Cholesteryl palmitate is a useful prognostic biomarker for chronic interstitial pneumonia (CIP).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl palmitate
CAS 601-34-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C43H76O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 625.08
Formel vikt 625.08
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation