missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cholesteryl Palmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesteryl palmitate |
| CAS | 601-34-3 |
| Molekylformel | C43 H76 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexadecanoic acid cholesteryl ester, 5-Cholesten-3β-ol stearate |
| InChI formel | InChI=1S/C43H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-41(44)45-36-28-30-42(5)35(32-36)24-25-37-39-27-26-38(34(4)22-20-21-33(2)3)43(39,6)31-29-40(37)42/h24,33-34,36-40H,7-23,25-32H2,1-6H3/t34-,36+,37+,38-,39+,40+,42+,43-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 625.06 |
| Formel vikt | 624.5845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?