Läs mer
Kolesterylpelargonat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10550011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10550011 25 g Glasflaska 25g
10579843 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110270250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1182-66-7
Molekylformel C36H62O2
Molekylvikt (g/mol) 526.89
MDL-nummer MFCD00003643
InChI-nyckel WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonym cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
PubChem CID 2723614
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekaantahydro-1H-cyklofentahydro-ena3-cyklofenyl
LEDER CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Cholesteryl pelargonate
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 526.88
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.