missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cholesteryl stearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesteryl Stearate |
| CAS | 35602-69-8 |
| Molekylformel | C45 H80 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cholest-5-en-3-ol-(3β)-3-octadecanoate, Cholesterol stearate, Cholesteryl octadecanoyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C45H80O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h26,35-36,38-42H,7-25,27-34H2,1-6H3/t36-,38+,39+,40?,41+,42+,44+,45-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)C(CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S)-17-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 653.12 |
| Formel vikt | 652.6158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?