Läs mer
Cholestyramine, MedChemExpress
Beskrivning
Cholestyramine (Colestyramine) is a bile acid binding resin and can inhibit intestinal bile acid absorption which results in the increasing bile acid synthesis from cholesterol.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholestyramine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 11041-12-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cholestyramine resin Colestyramine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣1M HCl : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C(CC(C)C2=CC=CC=C2)CC)C=C1.CC(CC)C.[Cl-].[n] |
| Visa mer |