missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cholestyramine (Technical Grade), TRC

Produktkod. 17918214
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17918214 10 g
17939734 5 g
17968964 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17918214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43255510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 11041-12-6
Molekylformel (C26H40ClN)n
Molekylvikt (g/mol) 435.1
Synonym Cholestyramine Chloride, Cholestyramine Hydroxide, Cholestyramine Resin, Cholybar, Colestyramin, Colestyramine, Cuemid, LoCholest, MK 135, Quantalan, Questran, Questran Light;
IUPAC-namn 1-(4-(5-(3-(sec-butyl)phenyl)hexan-3-yl)phenyl)-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride
LEDER CC(CC(CC)C1=CC=C(C[N+](C)(C)C)C=C1)C2=CC=CC=C2.CC(CC)C.[Cl-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Colestyramine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H32N.C5H12.ClH/c1-6-20(16-18(2)21-10-8-7-9-11-21)22-14-12-19(13-15-22)17-23(3,4)5;1-4-5(2)3;/h7-15,18,20H,6,16-17H2,1-5H3;5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;;/p-1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.