Läs mer
Cholestyramine (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colestyramine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N.C5H12.ClH/c1-6-20(16-18(2)21-10-8-7-9-11-21)22-14-12-19(13-15-22)17-23(3,4)5;1-4-5(2)3;/h7-15,18,20H,6,16-17H2,1-5H3;5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;;/p-1 |