Läs mer
Cholic Acid-24-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholic Acid-24-13 C |
| CAS | 52886-36-9 |
| Molekylformel | 13 C C23 H40 O5 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Cholan-24-oic-24-13 C acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3α,5β,7α,12α)- (9 CI, ACI), (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic-24-13 C acid (ACI), Cholic-24-13 C acid, Cholic Acid-24-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27 H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i21+1 |
| LEDER | C[C@H](CC[13 C](=O)O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 [C@H](O)C[C@@H]4 C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 C[C@H](O)[C@]12 C |
| IUPAC-namn | (4 R)-4-[(3 R,5 S,7 R,8 R,9 S,10 S,12 S,13 R,14 S,17 R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl](113 C)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.564 |
| Formel vikt | 409.291 g/mol |
| Visa mer |