Läs mer
Cholic Acid 3-O-Beta-Glucuronide Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholic Acid 3-O-beta-Glucuronide Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O11.2Na/c1-13(4-7-21(33)34)16-5-6-17-22-18(12-20(32)30(16,17)3)29(2)9-8-15(10-14(29)11-19(22)31)40-28-25(37)23(35)24(36)26(41-28)27(38)39;;/h13-20,22-26,28,31-32,35-37H,4-12H2,1-3H3,(H,33,34)(H,38,39);;/q;2*+1/p-2/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 628.2836 |
| Procent renhet | >95% |