Läs mer
Cholinsyra, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443604
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443604 500 g 500g
11423604 25 g 25g
11433604 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443604 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11257.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Cholinsyra används som konserveringsmedel för mat. Det används ofta som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Den finner användning i biologisk forskning. Det hjälper i rengöringsmedel för att mjuka upp biologiska fetter. Det hjälper till att förebygga och smälta gallstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cholic syra används som konserveringsmedel för livsmedel. Det används ofta som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Den finner användning i biologisk forskning. Det hjälper i rengöringsmedel för att mjuka upp biologiska fetter. Det hjälper till att förebygga och smälta gallstenar.
Löslighet
Löslig i alkoholer, aceton, dimetylsulfoxid, metanol. Olösligt i vatten.
Noter
Stabil. Inkompatibel med andra material såsom starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-25-4
Molekylformel C24H40O5
Molekylvikt (g/mol) 408.579
MDL-nummer MFCD00003672
InChI-nyckel BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5 ,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra syra
LEDER CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholic acid
Smältpunkt 199 °C till 202 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2822009
Merck Index 14,2203
Löslighetsinformation Löslig i alkoholer, aceton, dimetylsulfoxid, metanol. Olöslig i vatten.
Optisk rotation +35 ±2° (c=0,6 i etanol)
Formel vikt 408.58
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cholic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cholic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.