Läs mer
Cholic syra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453320 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453320 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11453320 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210138391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12805.00 SEK
    12198.44 SEK / 1kg
    Save 606.56 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholic acid
Namnnotering från nötkreaturs- eller fårgalla
CAS 81-25-4
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.6%
Molekylformel C24H40O5
MDL-nummer MFCD00003672
Kvantitet 1 kg
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
InChI-nyckel BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
LEDER CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5 ,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra syra
Molekylvikt (g/mol) 408.579
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Formel vikt 408.58
Fysisk form Pulver