Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cholic Acid Sodium Salt |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om analysprocent | Dry basis |
| Beilstein | 3582354 |
| Formel vikt | 430.55 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | Ultrapure |
| Förpackning | Plastic bottle |