Läs mer
Cholic Acid Sodium Salt, ≥97% (dry basis), Ultrapure
Produktkod. 15875108 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15875108 500 g Plastic bottle 500g
15855108 10 g Plastic bottle 10g
15865108 100 g Plastic bottle 100g
15825268 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15875108 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J13630.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 361-09-1 | C24H39NaO5 | 430.561 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 361-09-1
Molekylformel C24H39NaO5
Molekylvikt (g/mol) 430.561
MDL-nummer MFCD00150749
InChI-nyckel NRHMKIHPTBHXPF-RLWQFIAZSA-M
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
IUPAC-namn sodium;(4 R)-4-[(8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
LEDER CC(CCC(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholic Acid Sodium Salt
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent Dry basis
Beilstein 3582354
Formel vikt 430.55
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ultrapure
Förpackning Plastic bottle