Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, sodium salt, 98+%
Produktkod. 10321061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10321061 100 g Glasflaska 100g
10667954 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10321061 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 405191000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cholic acid, sodium salt, CAS # 361-09-1, is a bile acid that can be non-denaturing detergent and can be used for membrane protein extraction. | CAS: 361-09-1 | C24H39NaO5 | 430.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Cholinsyra, natriumsalt, är en gallsyra som kan hjälpa matsmältningen av fetter och vissa näringsämnen
Ansökan
• Det kan underlätta matsmältningen av lipider
• Det är ett icke-denaturerande rengöringsmedel
• Det kan användas i kombination med urea för extraktion av membranprotein och proteinkomplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 361-09-1
Molekylformel C24H39NaO5
Molekylvikt (g/mol) 430.56
MDL-nummer MFCD00150749,MFCD00064138
InChI-nyckel NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
IUPAC-namn natrium;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekaantahydro-1H-cyklofentahydro-1H-cyklofenathydro-1H
LEDER [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholic acid, sodium salt
Färg Vitt
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Merck Index 14, 2203
Formel vikt 430.55
Procent renhet 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 5.0% max. (110°C)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.