Läs mer
Cholic Acid Natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 17891361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17891361 25 g
1 options
Produktkod. 17891361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102897.3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid solubilisering av membranbundna proteiner i deras naturliga tillstånd.
  • En komponent för framställning av liposomer.
  • Används i en studie för att undersöka de elastiska deformerbara vesiklerna, transfersomer, för transdermal läkemedelstillförsel.
  • Biokemiskt solubiliseringsmedel (ett icke-joniskt, icke-denaturerande rengöringsmedel).
  • Förekommer inkonjugering med glycin eller taurin i gallan hos de flesta ryggradsdjur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 361-09-1
Fysisk form Vitt pulver
pH 7.5 to 9.0 (2% aq. soln.)
Kvantitet 25 g
Molekylformel C24H39NaO5
MDL-nummer MFCD00150749,MFCD00064138
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/mL). Soluble in ethanol (40mg/mL, clear, colorless solution).
InChI-nyckel NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
LEDER [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC-namn natrium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]pentanoat
Molekylvikt (g/mol) 430.56
PubChem CID 57349315
Formel vikt 430.6
Procent renhet ≥98.5%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) 14mM