Läs mer
Kolsyra, TRC
Produktkod. 17990745
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17990745 25 g
17993935 50 g
17973835 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17990745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43260025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-25-4
Molekylformel C24 H40 O5
Molekylvikt (g/mol) 408.57
Synonym Cholic Acid, (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, Cholic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]etiocholane-3α,7α,12α-triol, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α,12α-triol, 5β-Cholic acid, Cholalic acid, Cholalin, Colalin, E 1000, NSC-6135, Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3α,5β,7α,12α)-
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra
LEDER C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 408.2876
Procent renhet >95%