Läs mer
Choline-1,1,2,2-d4 Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline-1,1,2,2-D4 Bromide |
| CAS | 285979-69-3 |
| Molekylformel | C5 H10 D4 N O . Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, bromide (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i4D2,5D2; |
| LEDER | [Br-].OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxy-ethyl)ammonium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.0994 |
| Formel vikt | 187.051 g/mol |
| Visa mer |