missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Choline-1,1,2,2-d4 Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline-1,1,2,2-D4 Bromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2; |
| Formel vikt | 187.051 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?