Läs mer
Choline Acetyltransferase/ChAT Antibody (CL3173) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Produktkod. 30523354 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30523354 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30523354 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343796R
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mouse Monoclonal Antibody
Choline Acetyltransferase/ChAT Monoclonal antibody specifically detects Choline Acetyltransferase/ChAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Choline Acetyltransferase/ChAT
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona CL3173
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, ChAT, CHOACTase, Choline acetylase, choline acetyltransferase, choline O-acetyltransferase, CMS1A, CMS1A2, EC 2.3.1, EC 2.3.1.6
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P28329, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1103
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b