Läs mer
Choline Bicarbonate (80% in water), TRC
Produktkod. 30366020
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30366020 5 g
1 options
Produktkod. 30366020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2742505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline Bicarbonate
CAS 78-73-9
Molekylformel C5 H14 N O . C H O3
Kvantitet 5 g
Synonym Choline Bicarbonate
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
LEDER C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)[O-]
IUPAC-namn hydrogen carbonate;2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium
Molekylvikt (g/mol) 165.188
Formel vikt 165.1
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 80 %