missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Choline Bicarbonate (80% in water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline Bicarbonate |
| CAS | 78-73-9 |
| Molekylformel | C5 H14 N O . C H O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Choline Bicarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| LEDER | C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | hydrogen carbonate;2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.188 |
| Formel vikt | 165.1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?