Läs mer
Choline bitartrate, 98+%
Produktkod. p-7042964
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Produktkod. 15436509
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64657.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87-67-2 | C9H19NO7 | 253.251 g/mol
Kolinbitartrat används av nervceller för att tillverka en kemikalie som kallas acetylkolin, som effektivt tillåter celler att kommunicera med varandra. Kolin är också starkt förknippat med neurologisk funktion och kan hjälpa till att förbättra rörelse, koordination och myofibrillkontraktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kolinbitartrat används av nervceller för att tillverka en kemikalie som kallas acetylkolin, som effektivt tillåter celler att kommunicera med varandra. Kolin är också starkt förknippat med neurologisk funktion och kan hjälpa till att förbättra rörelse, koordination och myofibrillkontraktion.
Löslighet Löslig i alkohol och svagt
löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-67-2
Molekylformel C9H19NO7
Molekylvikt (g/mol) 253.251
MDL-nummer MFCD00036332
InChI-nyckel QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azanium;2,3,4-trihydroxi-4-oxobutanoat
LEDER C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline bitartrate
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formel vikt 253.25
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Choline bitartrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Choline bitartrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.