Läs mer
Kolinbitartrat, TRC
Produktkod. 30363682
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363682 25 g
30355846 50 g
30354649 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43264025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-67-2
Molekylformel C5 H14 N O . C4 H5 O6
Molekylvikt (g/mol) 253.25
Synonym Choline tartrate (6CI), Choline, hydrogen tartrate (7CI), Choline, tartrate (1:1) (salt) (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1) (9CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Tartaric acid, ion(1-), choline (8CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl(trimetyl)azanium; (2R,3R)-2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
LEDER C[N+](C)(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline Bitartrate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
Formel vikt 253.1162