Läs mer
Kolinbitatrat,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463320 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463320 25 g 25g
11473320 250 g 250g
11483320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463320 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210138425
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 87-67-2
Molekylformel C9H19NO7
Molekylvikt (g/mol) 253.251
MDL-nummer MFCD00036332
InChI-nyckel QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azanium;2,3,4-trihydroxi-4-oxobutanoat
LEDER C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline bitatrate
Namnnotering Molecular biology; Cell biology
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 253.3
Fysisk form Pulver