Läs mer
Kolinklorid, 98+% (torr bas)
Produktkod. 15825108 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 lb.
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2268g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15825108 5 lb. Plastflaska 2268g
15815268 10 kg Plastflaska 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15825108 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J13410.P5
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139,62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 139.62
MDL-nummer MFCD00011721
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline chloride
Smältpunkt ∼305 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 5 lb.
Beilstein 3563126
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumklorid
Formel vikt 139.62
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.