Läs mer
Kolinklorid, 98+%
Produktkod. 11422508
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422508 100 g 100g
11432508 500 g 500g
11442508 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15828.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139,62 g/mol
Kolinklorid hjälper till att ge näring till grisfoder och fjäderfäfoder. Det fungerar som en matsmakförstärkare. Det används som en prekursor för acetylkolin och är en metyldonator i olika metaboliska processer och i lipidmetabolism.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kolinklorid hjälper till att ge näring till grisfoder och fjäderfäfoder. Det fungerar som en matsmakförstärkare. Det används som en prekursor för acetylkolin och är en metyldonator i olika metaboliska processer och i lipidmetabolism.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, metanol och alkohol.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror, alkalier och legeringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 139.62
MDL-nummer MFCD00011721
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline Chloride
Smältpunkt ∽305 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 100 g
Beilstein 3563126
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2206
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, metanol och alkohol.
Formel vikt 139.63
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.