Läs mer
Kolinklorid, 99 %, cellkulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465102 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465102 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11465102 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219463991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00 SEK
    2687.39 SEK / 1kg
    Save 137.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
MDL-nummer MFCD00011721
Kvantitet 1 kg
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, bilineurin chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-namn (2-hydroxietyl)trimetylazaniumklorid
Molekylvikt (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341