Läs mer
Kolinklorid, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433330 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433330 1 kg 1kg
11443330 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433330 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210138601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1203.49 SEK / 1kg
    Save 61.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 139.62
MDL-nummer MFCD00011721
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-namn (2-hydroxietyl)trimetylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline chloride
Färg Vitt
Densitet 1.1g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 139.63
Fysisk form Kristallint pulver