Läs mer
Kolinklorid, 99 %
Produktkod. 10570181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10570181 500 g Plastflaska 500g
10011973 50 g Plastflaska 50g
10715561 1 kg Plastflaska 1kg
10703924 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10570181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.92 SEK
    842.65 SEK / 500g
    Save 133.27 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 139.62
MDL-nummer MFCD00011721
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline chloride
Smältpunkt 298,0 °C till 304,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 till 101,5 % (på torrt ämne) (argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, II, 722
Merck Index 15, 2211
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 139.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.