Läs mer
Kolinklorid, BAGARE ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15547914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15547914 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15547914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 158201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline Chloride
CAS 67-48-1
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C5H14ClNO
MDL-nummer MFCD00011721
Kvantitet 500 g
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumklorid
Molekylvikt (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Formel vikt 139.63
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens