Läs mer
Kolinklorid, cellodlingsreagens,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445102 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445102 100 g 100g
11455102 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445102 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219463980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 SEK
    630.96 SEK / 100g
    Save 32.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 139.62
MDL-nummer MFCD00011721
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-namn (2-hydroxietyl)trimetylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline chloride
Färg Vitt
Densitet 1.1g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 139.6
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Hard Crystalline Powder