Läs mer
Kolinklorid, cellodlingsreagens,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455102 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455102 500 g 500g
11445102 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455102 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219463990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1624.12 SEK / 500g
    Save 80.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 139.62
MDL-nummer MFCD00011721
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-namn (2-hydroxietyl)trimetylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline chloride
Färg Vitt
Densitet 1,1 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 500 g
Formel vikt 139.6
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Hard Crystalline Powder