Läs mer
Kolinklorid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319525
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30319525 250 mg
1 options
Produktkod. 30319525 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11665450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline Chloride
CAS 67-48-1
Analyt- eller komponentnamn Choline Chloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C5 H14 N O . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl(trimetyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 139.62
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 139,0764 g/mol