Läs mer
Kolinklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11423330 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423330 500 mg 500g
11413330 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423330 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101386.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 500g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
  • Kolinklorid används som ett substrat för kolinacetyltransferas
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 139.62
MDL-nummer MFCD00011721
InChI-nyckel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-namn (2-hydroxietyl)trimetylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHOLINE CHLORIDE
Smältpunkt 302 °C till 305 °C (dekomposition) (litteratur)
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Svårlöslig i vatten (10 % vattenlösning – klar och färglös).
Formel vikt 139.6
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Kristallint pulver