Läs mer
Kolinklorid, TRC
Produktkod. 30010735
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010735 25 g
30010149 5 g
17929984 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43265025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-48-1
Molekylformel C5 H14 N O . Cl
Molekylvikt (g/mol) 139.62
Synonym Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl(trimetyl)azanium; klorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline Chloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 139.0764
Procent renhet >95%