missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4) |
| CAS | 352438-97-2 |
| Molekylformel | C5HD13ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9CI), Choline-d13 Chloride, Choline-D13 Chloride, 2-Hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium chloride (1:1), Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9, 1,1,2,2-d4) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2; |
| LEDER | C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C(O)([2H])[2H])([2H])[2H].[Cl-] |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N,N,N-tris(methyl-d3)ethan-1-aminium-1,1,2,2-d4 chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.7 |
| Formel vikt | 152.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?