missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4), TRC

Produktkod. 30357107
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357107 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30357107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4326512MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4)
CAS 352438-97-2
Molekylformel C5HD13ClNO
Kvantitet 2 mg
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9CI), Choline-d13 Chloride, Choline-D13 Chloride, 2-Hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium chloride (1:1), Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9, 1,1,2,2-d4)
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2;
LEDER C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C(O)([2H])[2H])([2H])[2H].[Cl-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-N,N,N-tris(methyl-d3)ethan-1-aminium-1,1,2,2-d4 chloride
Molekylvikt (g/mol) 152.7
Formel vikt 152.16
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.