missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Choline-d4 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline-d4 Chloride |
| CAS | 285979-70-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 D4 H10 N O . Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Choline-1,1,2,2-d4 Chloride, Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-chloride, Choline chloride-1,1,2,2-d4, Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1,1,2,2-d4-aminium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.6484 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?