Läs mer
Choline-d9 Bromide (N,N,N-trimethyl-d9), CDN
Produktkod. 30315220
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315220 0.25 g -
30312930 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315220 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND17350.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Choline-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) Bromide
CAS 285979-71-7
Molekylformel C5 D9 H5 N O . Br
Kvantitet 0.25 g
Synonym Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Choline-tri(methyl-d3) bromide, Methyl-D9-choline bromide, Choline-d9 Bromide, Choline-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) Bromide, 2-Hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)ethanaminium bromide (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
LEDER [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCO)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2-hydroxyethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 193.1302
Formel vikt 192.0824 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.