missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Choline-d9 Chloride, TRC

Produktkod. 30364547
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364547 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43265210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Choline-D9 Chloride
CAS 61037-86-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5 H5 D9 N O . Cl
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium-d9 Chloride, (Trimethyl-d9)(2-hydroxyethyl)ammonium Chloride, Actiron CC 6-d9, Bilineurin-d9 Chloride, Biocolina-d9, Hepacholine-d9, Lipotril-d9, Neocolina-d9, Paresan-d9
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
LEDER C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CO.[Cl-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-N,N,N-tris(methyl-d3)ethan-1-aminium chloride
Molekylvikt (g/mol) 148.68
Formel vikt 148.13
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.