Läs mer
Choline-d9 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline-D9 Chloride |
| CAS | 61037-86-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H5 D9 N O . Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium-d9 Chloride, (Trimethyl-d9)(2-hydroxyethyl)ammonium Chloride, Actiron CC 6-d9, Bilineurin-d9 Chloride, Biocolina-d9, Hepacholine-d9, Lipotril-d9, Neocolina-d9, Paresan-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CO.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N,N,N-tris(methyl-d3)ethan-1-aminium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.68 |
| Visa mer |