Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kolinhydroxid, 45 viktprocent vattenlösning, ren, stabiliserad
Produktkod. 10582683 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582683 500 mL Glasflaska 500ml
10128512 100 mL Glasflaska 100ml
11386725 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11945441 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10582683 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 386725000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Färg Vitt
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H15NO2
MDL-nummer MFCD00002831
Kvantitet 500 mL
Merck Index 15,2211
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
InChI-nyckel KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumhydroxid
Stabilisator 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 121.18
PubChem CID 31255
Formel vikt 121.18
Procent renhet 44.0 to 48.0% (Total base)
Kvalitet Ren
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.