Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kolinhydroxid, 45 viktprocent vattenlösning, ren, stabiliserad
Produktkod. 11945441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 11945441
Brand: Thermo Scientific Chemicals 386720100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Färg Vitt
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Förpackning Plast trumma
Molekylformel C5H15NO2
MDL-nummer MFCD00002831
Kvantitet 10 L
Merck Index 15,2211
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
InChI-nyckel KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumhydroxid
Stabilisator 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 121.18
PubChem CID 31255
Formel vikt 121.18
Procent renhet 44.0 to 48.0% (Total base)
Kvalitet Ren
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.