Läs mer
Choline hydroxide, 46% w/w aq. soln.
Produktkod. 11339859
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339859 500 mL 500ml
11319859 25 mL 25ml
11329859 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24443.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Kolinhydroxid används som en prekursormolekyl för signalsubstansen acetylkolin, den är involverad i flera funktioner inklusive muskel- och minnesmuskelkontroll. Den användes som en grundläggande katalysator för aldolkondensationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kolinhydroxid används som en prekursormolekyl för signalsubstansen acetylkolin, den är involverad i flera funktioner inklusive muskel- och minnesmuskelkontroll. Den användes som en grundläggande katalysator för aldolkondensationsreaktioner.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-41-1
Molekylformel C5H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00002831
InChI-nyckel KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
PubChem CID 31255
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline hydroxide
Densitet 1.073
Linjär formel HOCH2CH2N(CH3)3OH
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3267
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumhydroxid
Formel vikt 121.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 46% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.