Läs mer
Choline p-Toluenesulfonate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline p-Toluenesulfonate Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 275.1191 |