Läs mer
Kolin p-toluensulfonat salt, TRC
Produktkod. 17961965
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961965 5 g
17910755 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17961965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4330505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55357-38-5
Molekylformel C7 H7 O3 S . C5 H14 N O
Molekylvikt (g/mol) 275.36
Synonym 4-Methylbenzenesulfonate 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Choline Toluenesulfonate, Choline Tosylat
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl(trimetyl)ammonium; 4-metylbensensulfonat
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[N+](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline p-Toluenesulfonate Salt
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Formel vikt 275.1191