Läs mer
Choline Salicylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Choline Salicylate |
| CAS | 2016-36-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H19NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Choline Salicylate (salt), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium Salt with 2-Hydroxybenzoic Acid (1:1), 2-Hydroxybenzoic Acid Ion(1-), 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Choline Salicylic Acid Ion(1-), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium 2-Hydroxybenzoate, (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium Salicylate, Actasal, Arret, Arthropan, Artrobione, Audax, Choline salicylic acid salt, Choline subsalicylate, Mundisal, Salicol, Salicylic Acid Choline Salt, Satibon, Syrap |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3.C5H14NO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h1-4,8H,(H,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1 |
| LEDER | OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-carboxyphenolate;2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.28 |
| Visa mer |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?