Läs mer
Chondroitin Sulfate C, MP Biomedicals
Produktkod. 11404336 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404336 10 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11404336 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 08970551
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
From Shark Cartilage Sodium Salt Inorganic sulfur and chloride are not detected. The Mrin 4-8 x 104and the 4 to 6 sulfate ratio is 10:90
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chondroitin Sulfate C
CAS 12678-07-8
Molekylformel C42H59N3O43S3-6
Synonym yl-1->4 hexopyranuronate, chondroitin 6-sulfate sodium salt?, 2-acetamido-2-deoxy-6-o-sulfonatohexopyranosyl-1->4 hexopyranuronosyl-1->3-2-acetamido-2-deoxy-6-o-sulfonatohexopyranosyl-1->4 hexopyranuronosyl-1->3-2-acetamido-2-deoxy-6-o-sulfonatohexopyranos, 3-3-acetamido-4-5-3-acetamido-4-5-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-sulfonatooxymethyl-2-oxanyl oxy-6-carboxylato-3,4-dihydroxy-2-oxanyl oxy-5-hydroxy-6-sulfonatooxymethyl-2-oxanyl oxy-6-carboxylato-3,4-dihydroxy-2-oxanyl oxy-5-hydroxy-6-sulf, 3-3-acetamido-4-5-3-acetamido-4-5-3-acetamido-4,5-bis oxidanyl-6-sulfonatooxymethyl oxan-2-yl oxy-6-carboxylato-3,4-bis oxidanyl oxan-2-yl oxy-5-oxidanyl-6-sulfonatooxymethyl oxan-2-yl oxy-6-carboxylato-3,4-bis oxidanyl oxan-2-yl oxy-5-oxidanyl-6, 6-2-2-carboxylato-6-2-2-carboxylato-4,5,6-trihydroxyoxan-3-yl oxy-3-acetamido-5-hydroxy-6-sulfonatooxy methyl oxan-4-yl oxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-3-acetamido-5-hydroxy-6-sulfonatooxy methyl oxan-4-yl oxy-3-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-sulfonatooxy met
Kvantitet 10 mg
InChI-nyckel ABHQVWCLVQDEKE-UHFFFAOYSA-H
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(C(C(OC2C(=O)[O-])OC3C(C(OC(C3O)COS(=O)(=O)[O-])OC4C(C(C(OC4C(=O)[O-])OC5C(C(OC(C5O)COS(=O)(=O)[O-])OC6C(C(C(OC6C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)O)O)NC(=O)C)O)O)COS(=O)(=O)[O-])O)O
IUPAC-namn 3-[3-acetamido-4-[5-[3-acetamido-4-[5-[3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(sulfonatooxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-carboxylato-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(sulfonatooxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-carboxylato-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(sulfonatooxym
Molekylvikt (g/mol) 1390.092
PubChem CID 42609007