Läs mer
Chondroitin Sulfate Potassium Salt (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30355172
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30355172 500 mg
1 options
Produktkod. 30355172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC217550500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chondroitin Sulfate Potassium Salt
CAS 106440-56-6
Molekylformel (C17H28NO12S)n • xK
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H29NO12S.K/c1-6-4-8(5-28-31(25)26)13(10(20)9(6)18-7(2)19)29-17-12(22)11(21)14(27-3)15(30-17)16(23)24;/h6,8-15,17,20-22H,4-5H2,1-3H3,(H,18,19)(H,23,24)(H,25,26);/q;+1/p-1/t6-,8-,9?,10-,11-,12-,13+,14+,15?,17-;/m1./s1
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)C[C@@H]2COS([O-])=O
IUPAC-namn Potassium (II) ((1R,2S,3R,4S,5R)-4-acetamido-2-(((2R,3R,4R,5S,6S)-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxy-5-methylcyclohexyl)methyl sulfite
Molekylvikt (g/mol) 470.5