Läs mer
Chordin Antibody (065), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18600901 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18600901 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18600901 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289221PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Chordin Monoclonal specifically detects Chordin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Chordin
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 065
Konjugera PerCP
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias CHRD, MGC133038
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Chordin.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8646
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus